Learn More
BRAND™ Tubo de polipropileno para microcentrífuga
Código de producto. 10572774 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Incluye:
Con base
Sin base
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
10572774 2 ml Sin base paquete de 1000
10043363 1,5 ml Con base paquete de 1000
10413675 1,5 ml Sin base paquete de 1000
10399113 0,5 ml Con base paquete de 1000
4 options
Código de producto. 10572774
Marca: BRAND™ 780764
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tapón de rosca se vende por separado.
  • Hechos de polipropileno (PP)
  • Estéril
  • Temperatura de funcionamiento: De -196 °C a 121 °C
  • Esterilizable en autoclave
  • De acuerdo con la norma DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 44 mm
Incluye Sin base
N.° por paquete 1000
Intervalo de temperatura (métrico) De – 196C a 121 °C
RCF máx. 20,000 G
Diámetro (métrico) 13 mm