Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga de polipropileno
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Natural
Rojo
Verde
Capacidad (métrico):
0.4mL
0,5 ml
1,5 ml
2mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Tubos de polipropileno graduados
- Adecuados para soportar la tensión de la centrifugación a alta velocidad a 20 000 × g
- Su diseño de una sola pieza cuenta con un tapón acoplado, que proporciona un cierre hermético seguro, y una base reforzada para una mayor protección contra las fugas
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Color | Rojo |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Microcentrífuga |
| N.° por paquete | 1000/paq. |
| Envase | 1000/paq. |
| RCF máx. | 20000g |