Learn More
Fisherbrand™ Cajas de portaobjetos de 50 posiciones de ABS coloreado
Código de producto. p-8000246 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11731486
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene y transporte 50 portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. Fisherbrand™ Las cajas de colores para portaobjetos de ABS de 50 places contienen portaobjetos de microscopio estándar en ranuras numeradas y ranuradas. También proporciona un almacenamiento seguro y sin polvo.
  • La caja moldeada rígida sujeta de forma segura los portaobjetos en hendiduras ranuradas
  • Caja de ABS duradera con forro de corcho
  • Las ranuras y los revestimientos están numerados para su correspondencia con cada hoja de inventario de portaobjetos
  • Caja de fácil apertura con cubierta abisagrada con un cierre de pulgar
  • Las cajas apilables incluyen pies para una estabilidad máxima
Especificaciones
Tipo Caja de almacenamiento de portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 50
Tipo de tapón Cierre de pasador
Color Azul
El dispositivo tiene 50 portaobjetos de microscopio (25 x 75 mm o 1 x 3 pulg.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 209 x 86 x 35 mm
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos de microscopio estándar (25 x 75 mm o 1 x 3 pulg.)
Altura (imperial) 1,4 in
Altura (métrico) 35 mm
Incluye Hoja de inventario de portaobjetos
Longitud (imperial) 8,2 in
Longitud (métrico) 209 mm
Material Plástico ABS con revestimiento de corcho
Forma Rectangulares
Apilables Sí
Anchura (imperial) 3,4 in
Anchura (métrico) 86 mm