Learn More
Fisherbrand™ Microtubo de polipropileno
Puede usar el microtubo de polipropileno Fisherbrand™ varias veces, ya que es reutilizable y está hecho de un polipropileno muy resistente. El tubo es ideal para mezclas y trabajos de laboratorio generales.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.45900kg
Descripción
- reutilizable
- Capacidad de 2 ml
- No estériles
- Polipropileno
Especificaciones
10 mm | |
Sí | |
Natural | |
Paquete de 1000 | |
No |
Microtubo | |
2 ml | |
Polipropileno (PP) | |
No estériles | |
Tapón plano |