Learn More
Fisherbrand™ Caja de almacenamiento de microtubos de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11704316 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Posiciones:
50
100
Color:
Natural
Surtido (azul, verde, naranja, morado, amarillo), Green, Orange, Purple, Yellow
Varios
matriz, red, conjunto:
10 x 10
5 x 10
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 11704316
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene microtubos de 1,5 a 2,0 ml en cajas seguras. La caja de almacenamiento de microtubos de polipropileno Fisherbrand™ incluye una tapa de apertura fácil y cierre seguro, con líneas de cuadrícula moldeadas y coordenadas impresas para facilitar su identificación. Estas cajas son de color natural y están fabricadas con polipropileno resistente y esterilizable en autoclave.
Almacenamiento seguro para microtubos y viales criogénicos
  • Almacena microtubos o viales criogénicos de 1,5 a 2,0 ml
  • Cada pozo tiene un diámetro de 12,3 mm
  • Opción de 50 pocillos ideal para el almacenamiento de muestras o de estudios de caso
  • Opción de 100 pocillos ideal para mayores requisitos de almacenamiento
Construcción fácil de usar
  • Tapa de apertura sencilla con bisagras de tres puntos y un cierre a presión para un cierre seguro de la tapa
  • Fabricado con polipropileno duradero esterilizable en autoclave
  • Líneas de cuadrícula moldeadas en la tapa y coordenadas impresas en la base y la caja
  • Disponible en colores variados o tono natural para una clasificación fácil
  • Las cajas planas y resistentes se apilan con facilidad
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural
Admite Microtubos y viales criogénicos (1,5 a 2 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 50
Forma Rectangular
Apilables Sí
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento
Para utilizar con (equipo) Tubos de microcentrífuga
N.° por paquete 5/Paq.
Cantidad 5/Paq.
Longitud (métrico) 141 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 12,3 mm
Tipo de producto Gradilla para microtubos
Estantes None
Altura (métrico) 56 mm
matriz, red, conjunto 5 x 10
Anchura (métrico) 92 mm