Learn More
BRAND™ Microtubo natural de polipropileno
Fabricados con polipropileno. Los tubos de microcentrífuga de polipropileno BRAND™ incluyen una zona de marcado esmerilada con subdivisiones para proporcionar una evaluación aproximada del volumen. La tapa acoplada incluye membrana con área de perforación. La tapa forma un sellado hermético para evitar la pérdida por la evaporación.
111.00€ - 125.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 10,75mm |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Color | Natural |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Altura (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10680882
|
BRAND™
780502 |
1,5 ml | 40,8mm | 6 bolsas de 500 | N/A | ||||
10458372
|
BRAND™
780550 |
2mL | 41,15mm | 1 bolsa de 500 |
111.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Fabricado con polipropileno
- Tapa acoplada que incluye membrana con área de perforación.
- La tapa forma un sello hermético para evitar la pérdida por la evaporación
- La zona de marcado esmerilada con subdivisiones proporciona una evaluación aproximada del volumen.
Especificaciones
10,75mm | |
Sí | |
Polipropileno | |
No estéril |
Polipropileno | |
Natural | |
Tapón de membrana con área de perforación |