Learn More
Mutexil™ Batas de laboratorio de protección para visitantes
Click to view available options
Tipo de tapón:
A presión
Cremallera
Snaps
Tamaño:
XL
2XL
3XL
Descripción
Bata de laboratorio de PP no tejida con cierre a presión y bolsillos
- Desechables
- PP 40 g/m2
- Para mantenimiento, visitas a lugares de producción
- Para entornos no peligrosos
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Visitor Lab Coat |
Tamaño | XL |
Color | Blanco opaco |
Tipo de tapón | A presión |
Tipo de empaquetado | 20 bolsas de 10 |
Título del producto
Mutexil™ Batas de laboratorio de protección para visitantes >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido