Learn More
Mutexil™ Batas de laboratorio de protección para visitantes
Click to view available options
Tipo de tapón:
A presión
Cremallera
Snaps
Tamaño:
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 50
Descripción
Bata de laboratorio de PP no tejida con cierre a presión y bolsillos
- Desechables
- PP 40 g/m2
- Para mantenimiento, visitas a lugares de producción
- Para entornos no peligrosos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Lab Coat |
| Tamaño | 3XL |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Snaps |
| N.º de bolsillos | None |
| Tipo de empaquetado | Individually bagged |
| Estructura | No tejido |