Learn More
Cytiva Kit de filtro en línea de polipropileno
Se utilizan para sistemas cromatográficos AKTA.  Los kits de filtro en línea de polipropileno Cytiva son resistentes a los disolventes orgánicos y tampones de sal utilizados comúnmente en cromatografía de biomoléculas.
Marca:  Cytiva 18-1027-11
Detalles adicionales : Peso : 0.01080kg
Código de producto. 10720740
  • 121.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El kit contiene 10 filtros y 2 pantallas de soporte
  • Las partes humedecidas son resistentes a los disolventes orgánicos y tampones de sal utilizados comúnmente en cromatografía de biomoléculas, excepto 100 % de acetato de etilo, 100 % de hexano y 100 % de tetrahidrofurano
  • Polipropileno (PP) 
Especificaciones
Especificaciones
4 °C
10/Paq.