Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de PCR de polipropileno
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Surtido (azul, verde, naranja, rosa, amarillo), Green, Orange, Pink, Yellow
Verde
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Descripción
Se utiliza con aplicaciones de muestreo previas o posteriores a la PCR™. La gradilla Fisherbrand™ de polipropileno PCR™ de 96 pocillos incluye 96 pocillos para tubos fácilmente identificados. Las bisagras extraíbles permanecen planas y la gradilla es esterilizable en autoclave. Fabricada con polipropileno resistente.
La gradilla para tubos perfecta para aplicaciones de muestreo previas o posteriores a la PCR™
- Admite tubos individuales de 0,2 ml o tiras de 8 o 12 tubos
- Los pocillos entubados pueden identificarse fácilmente con letras y números grabados
- Fabricada con polipropileno resistente en una variedad de colores
- Tapa con bisagra extraíble que queda en posición horizontal
- Esterilizable en autoclave y apilable
- Mide 130 x 98 x 33 mm (L x An x Al), con pocillos para tubos de 5,2 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable, Esterilizable en autoclave |
| Incluye | Tapa abisagrada extraíble |
| Tipo de producto | Gradilla para PCR |
| Cierre incluido | Sí |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Natural |
| Admite | PCR Tubes |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 96 |
| Forma | Rectangular |
| Mostrar más |