Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de PCR de polipropileno
Se utiliza con aplicaciones de muestreo previas o posteriores a la PCR™. La gradilla Fisherbrand™ de polipropileno PCR™ de 96 pocillos incluye 96 pocillos para tubos fácilmente identificados. Las bisagras extraíbles permanecen planas y la gradilla es esterilizable en autoclave. Fabricada con polipropileno resistente.
Marca:  Fisherbrand™ HS23461AF
71.97 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24162" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11710344
  • 84.92€ / paquete de 5
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utiliza con aplicaciones de muestreo previas o posteriores a la PCR™. La gradilla Fisherbrand™ de polipropileno PCR™ de 96 pocillos incluye 96 pocillos para tubos fácilmente identificados. Las bisagras extraíbles permanecen planas y la gradilla es esterilizable en autoclave. Fabricada con polipropileno resistente.
  • Tubos de 0,2 ml, 96 pocillos (5,2 mm de diámetro)
  • Fabricados en polipropileno
  • Admite tiras o tubos individuales
  • Tapa con bisagra extraíble que queda en posición horizontal
  • Los pocillos entubados pueden identificarse fácilmente con letras y números grabados
  • Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable, Esterilizable en autoclave
Gradilla para PCR
Surtido (azul, verde, naranja, rosa, amarillo), Green, Orange, Pink, Yellow
Polipropileno
Rectangular
Sí
127 x 101 x 38 mm (5 x 4 x 1.5 in.)
5 in
4 in
1,5 in
5.2 mm
Tapa abisagrada extraíble
Sí
Tubos de 0,2 ml
96
None
No estéril
127 mm
98 mm
33 mm
130 mm
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Fisherbrand
    Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de Fisherbrand
    Promo Code: 24162
    Expires2025-03-31
    Days
    0
    Hours
    0
    Minutes
    49
    Seconds
    47
    New Offer
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 31/03/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones Comprar ahora
  • Multiple Manufacturers
    Consiga grandes descuentos en productos para sus análisis
    Promo Code: 24138
    Expires2025-04-30
    Days
    30
    Hours
    0
    Minutes
    49
    Seconds
    47
  • Multiple Manufacturers
    Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.
    Promo Code: 24222
    Expires2025-03-31
    Days
    0
    Hours
    0
    Minutes
    49
    Seconds
    47
Título del producto
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de PCR de polipropileno > 12,7 x 10,1 x 3,8 cm (5 x 4 x 1,5 pulg) (L x An x Al)