Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de PCR de polipropileno
Código de producto. p-8000251 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Surtido (azul, verde, naranja, rosa, amarillo), Green, Orange, Pink, Yellow
Verde
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. Color unitSize
11958074 Verde paquete de 5
11710344 Surtido (azul, verde, naranja, rosa, amarillo), Green, Orange, Pink, Yellow paquete de 5
11527593 Natural paquete de 5
11948074 Azul 5 PCS
4 options
Código de producto. 11958074
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza con aplicaciones de muestreo previas o posteriores a la PCR™. La gradilla Fisherbrand™ de polipropileno PCR™ de 96 pocillos incluye 96 pocillos para tubos fácilmente identificados. Las bisagras extraíbles permanecen planas y la gradilla es esterilizable en autoclave. Fabricada con polipropileno resistente.
Se utiliza con aplicaciones de muestreo previas o posteriores a la PCR™. La gradilla Fisherbrand™ de polipropileno PCR™ de 96 pocillos incluye 96 pocillos para tubos fácilmente identificados. Las bisagras extraíbles permanecen planas y la gradilla es esterilizable en autoclave. Fabricada con polipropileno resistente.
La gradilla para tubos perfecta para aplicaciones de muestreo previas o posteriores a la PCR™
  • Admite tubos individuales de 0,2 ml o tiras de 8 o 12 tubos
  • Los pocillos entubados pueden identificarse fácilmente con letras y números grabados
  • Fabricada con polipropileno resistente en una variedad de colores
  • Tapa con bisagra extraíble que queda en posición horizontal
  • Esterilizable en autoclave y apilable
  • Mide 130 x 98 x 33 mm (L x An x Al), con pocillos para tubos de 5,2 mm de diámetro
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable, Esterilizable en autoclave
Cierre incluido Sí
Color Verde
Admite PCR Tubes
Material Polipropileno
Posiciones 96
Forma Rectangular
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 3,9 in
Altura (imperial) 1,3 in
Fondo (métrico) 130 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 5.2 mm
Incluye Tapa abisagrada extraíble
Tipo de producto Gradilla para PCR
Estantes None
Altura (métrico) 33 mm
matriz, red, conjunto 8 x 12
Anchura (métrico) 98 mm