Learn More
BRAND™ Bandejas fotográficas de polipropileno
Código de producto. 10706711 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Altura (métrico):
45 mm
70 mm
75 mm
120 mm
140 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10706711
Marca: BRAND™ 156650
Bandejas fotográficas de polipropileno (PP) blanco apilable con fondo acanalado que mejora la estabilidad.
  • Bandejas fotográficas de polipropileno (PP) blanco apilable
  • Fondo acanalado que mejora la estabilidad, borde reforzado, paredes ligeramente inclinadas
  • Esterilizable en autoclave (121°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Altura (métrico) 160 mm