Learn More
BrandTech™ Pipeteador de polipropileno
Código de producto. p-8000507
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para pipetas de 10 ml
Para pipetas de 25 ml
Color:
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 10759421
Marca: BrandTech™ 324694
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para adaptarse a todas las pipetas de vidrio y plástico. Los pipeteadores de polipropileno VITLab™ están codificados por colores para facilitar la identificación del volumen.
  • Para pipeteo de líquidos
  • El lento giro de las ruedas del actuador aspira el líquido en la pipeta
  • Cuando se presiona la válvula de purga de aire se vacía automáticamente la pipeta sin devolver el pistón
Especificaciones
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Pipeteado de líquidos
Cantidad 1 unidad
Color Verde
Tipo Pipeteador
Para utilizar con (equipo) Para pipetas de 10 ml