Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR twin.tec™
Utilice estas placas para procesos de automatización y de alto rendimiento, así como para PCR cuantitativa en tiempo real. Las placas de PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinan pocillos de polipropileno de paredes extremadamente delgadas para una transferencia de calor óptima y con un bastidor de policarbonato extremadamente sólido para ofrecer rigidez y resistencia al torque.
Marca: Eppendorf™ 0030128680
151.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice estas placas para procesos de automatización y de alto rendimiento, así como para PCR cuantitativa en tiempo real.Las placas de PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinan pocillos de polipropileno de paredes extremadamente delgadas para una transferencia de calor óptima y con un bastidor de policarbonato extremadamente sólido para ofrecer rigidez y resistencia al torque.
- Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
- Bastidor de policarbonato excepcionalmente sólido y resistente al par
- Tolerancia entre pocillos mejorada
- Esquina recortada y referencia alfanumérica de cuadricula
- Se certifica que carece de inhibidores detectables de ADN humano, ADNasa, ARNasa y PCR.
Especificaciones
Estándar | |
Esterilizable en autoclave | |
Sí | |
Con faldón | |
96 | |
150 μl | |
Sí | |
25/paq. |
8 x 12 | |
Rojo | |
PCR en tiempo real | |
Polipropileno, Policarbonato | |
Estéril | |
V | |
Ideal para PCR cuantitativa en tiempo real y se adapta a la mayoría de los cicladores térmicos | |
Sí |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M211617K | Certificado de análisis | 16/08/2023 | 0030128680 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30