Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR twin.tec™
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Rojo
Transparente
Estilo de falda:
Con faldón
Semi
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
Utilice estas placas para procesos de automatización y de alto rendimiento, así como para PCR cuantitativa en tiempo real.Las placas de PCR Eppendorf™ twin.tec™ combinan pocillos de polipropileno de paredes extremadamente delgadas para una transferencia de calor óptima y con un bastidor de policarbonato extremadamente sólido para ofrecer rigidez y resistencia al torque.
- Bordes elevados de los pocillos para un sellado eficaz y menor riesgo de contaminación cruzada
- Bastidor de policarbonato excepcionalmente sólido y resistente al par
- Tolerancia entre pocillos mejorada
- Esquina recortada y referencia alfanumérica de cuadricula
- Se certifica que carece de inhibidores detectables de ADN humano, ADNasa, ARNasa y PCR.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | 25 paq. |
| Línea de productos | Eppendorf |
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | PCR en tiempo real |
| Estilo de falda | Con faldón |
| Mostrar más |