Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de polipropileno para tubos emergentes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12603476 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Morado
Rosa
Verde
Admite:
Tubos (15 ml), Tubos (17 mm)
Tubos (15 y 50 ml), Tubos (17 y 30 mm), Tubes (17 mm), Tubes (30 mm)
Tubos (50 ml)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
No se recomiendan para la esterilización en autoclave
Código de producto. 12603476
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
No se recomiendan para la esterilización en autoclave
Se abre y fija en su lugar con facilidad para un uso rápido. Las gradillas para tubos de polipropileno emergentes Fisherbrand™ ofrecen ahorro de espacio y almacenamiento compacto para tubos de 15 y/o 50 ml.
  • Fabricada con polipropileno
  • Fácil de abrir – fácil de cerrar
  • Diseñada para ayudar a organizar los tubos de 15 y 50 ml
  • La rejilla impresa contribuye a una obtención rápida
  • Gradillas apiladas en posición abierta o cerrada
  • Ahorra espacio cuando no se están usando las gradillas
  • No se recomienda la esterilización en autoclave
Especificaciones
Incluye Rejilla impresa
Tipo de producto Gradilla para tubos plegable
matriz, red, conjunto 3 x 6
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Verde
Admite Tubos (50 ml)
Material Polipropileno
Posiciones 18
Forma Rectangular
Estantes None
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 50 ml
Cantidad 2/paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 255 x 137 x 72 mm
Longitud (métrico) 255 mm
Longitud (imperial) 10 in.
Anchura (métrico) 137 mm
Altura (métrico) 72 mm
Altura (imperial) 2,8 in
Diámetro de la abertura (métrico) 30 mm
Peso (métrico) 1 kg