Learn More
BRAND™ Embudos de polipropileno para polvo
Fabricado con polipropileno ligero y duradero. Los embudos de polipropileno para polvo de Brand™ son una excelente opción para la transferencia de muestras sin restricciones de caudal.
Marca: BRAND™ 148035
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con tubo ancho y corto
- Proporciona una excelente resistencia frente a choque térmico
Especificaciones
120 mm | |
Polipropileno | |
Sí | |
28 mm | |
Embudo para polvo |
30 mm | |
Vástago de 28 mm | |
Translúcido | |
1/Paq. |