Learn More
BRAND™ Embudos de polipropileno para polvo
Fabricado con polipropileno ligero y duradero. Los embudos de polipropileno para polvo de Brand™ son una excelente opción para la transferencia de muestras sin restricciones de caudal.
Marca:  BRAND™ 148020
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17490124
  • 25.65€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con tubo ancho y corto
  • Proporciona una excelente resistencia frente a choque térmico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
65 mm
Polipropileno
26 mm
Embudo para polvo
18 mm
26 mm (Stem)
Translúcido
20/paq.