Learn More
Kimberly-Clark™ Professional Paños de limpieza KIMTECH™
Utilice estos paños para la limpieza de uso repetido con productos químicos y disolventes, sin dejar pelusas. Los paños de limpieza Kimberly-Clark Professional™ Kimtech™ ofrecen una gama de toallitas fiables y de alto rendimiento, cada una adecuada para una tarea específica en áreas controladas, como el transporte, la sanidad y la fabricación.
Marca: Kimberly-Clark™ Professional 7622
270.95 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.09200kg
Descripción
Las toallitas plegadas en cuadrantes están envueltas en una bolsa de polietileno a prueba de salpicaduras e impermeable para disponer de acceso inmediato a toallitas con protección higiénica en su área de trabajo.Especificaciones
Toallita de proceso | |
490 mm | |
Azul | |
1 capas |
380 mm | |
Polipropileno | |
420 paq. |