Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Puzzle Rack
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Admite:
Tubos (50)
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Descripción
- Made from polypropylene
- Imprinted references aid with easy retrieval of tubes
- Tubes: 15 mL Wells: 9 Well Dia: 16.9 mm
- Tubes: 50 mL Wells: 4 Well Dia: 29.5 mm
- Tubes: 1.5/2.0 mL Wells: 8/4 Well Dia: 11.7 mm
- Each rack measures 15.1 x 13.5 x 6.6 cm
- Pack of 4
- Assorted Colors: yellow, blue, green, orange
- Autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Surtido (amarillo, azul, verde, naranja) |
| Admite | Tubos (50) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 50 |
| Cantidad | 4/paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 151 x 135 x 66 mm |
| Longitud (métrico) | 151 mm |
| Anchura (métrico) | 135 mm |
| Altura (métrico) | 66 mm |
| Mostrar más |