Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de polipropileno para viales para muestreadores automáticos
Las gradillas de viales de polipropileno son resistentes a la mayoría de disolventes.
32.86€ - 36.45€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para viales |
---|---|
Cierre incluido | No |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Azul |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11767746
|
Fisherbrand™
12 21 2187 |
200 x 105 x 17mm | Viales de 1,5 ml |
32.86€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
12672495
|
Fisherbrand™
15 21 2480 |
230 x 117 x 28mm | Viales de 4 ml |
36.45€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Gradilla para viales
- 50 posiciones
- Azul
- Apilable
- Indexado alfanumérico para facilitar la identificación de viales
- Apilable para aprovechar el espacio de almacenamiento
Especificaciones
Rack para viales | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno |
No | |
Azul | |
50 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Gradillas de polipropileno para viales para muestreadores automáticos