Learn More
VITLAB™ Frasco para reactivos de polipropileno
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tipo de tapón:
Tapón con cabeza hexagonal
Tapón de rosca con rosca GL
Tamaño de rosca (métrico):
GL 25
GL 32
GL 45
GL 63
NS
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 6
Descripción
Los frascos de reactivos de plástico, económicos y duraderos, son ideales para almacenar líquidos, polvos y materiales similares a la pasta. Una variedad de tamaños, juntas (tapones o tapones de rosca) y tamaños de cuello están disponibles para satisfacer las necesidades de almacenamiento de cualquier material de laboratorio.
- Frascos para medios transparentes ideales para el almacenamiento a largo plazo de productos químicos
- Frascos de reactivos con tapones de rosca o de cuello
- Tapones: tamaño de cuello con un tapón hexagonal y un núcleo rojo
- Tapones de rosca: roscas GL de paso alto para una potencia de transporte significativa
- Tamaños más grandes (5 y 10 l) disponible con asas para facilitar el transporte
- Los frascos de boca más ancha son ideales para facilitar el llenado, especialmente de polvos y materiales similares a pasta
- Fabricado de polipropileno de estudio
- Excelente resistencia química y a la temperatura
- Esterilizables en autoclave a 121 ° C (2 bar), conforme a DIN EN 285.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento a largo plazo de líquidos |
| Incluye | Tapón NS de LDPE y rebordes cónicos |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 20 frascos |
| Número de tapón | 34/35 |
| Tamaño de rosca (métrico) | NS |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 144 mm |
| Tipo de producto | Frasco para reactivos |
| Mostrar más |