Learn More
Vitlab™ Frascos de reactivo de polipropileno
Utilice estos frascos para almacenamiento a largo plazo de líquidos. Los frascos de reactivos de polipropileno VITLAB™ incluyen una boca más ancha para el llenado sencillo de polvos y materiales parecidos a pastas.
79.75€ - 86.89€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para polvos y materiales tipo pasta |
Incluye | Tapón de rosca |
Material | Polipropileno |
Closure Included | Sí |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12885733
|
Vitlab™
101689 |
250 ml |
79.75€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15201179
|
Vitlab™
101889 |
1000 ml |
86.89€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 08-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Frascos de reactivo transparentes
- Buena resistencia química
- Con tapa de rosca de polipropileno
- Esterilizables en autoclave a 121° C (2 bar), conforme a DIN EN 285
- El tamaño de 5000 ml cuenta con un asa para facilitar el transporte y el vertido
- Aptos para alimentos
Especificaciones
Transparente | |
Tapón de rosca | |
Sí | |
Ancha | |
Polipropileno |
Ideal para polvos y materiales tipo pasta | |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
Frasco | |
Tapón de rosca |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Vitlab™ Frascos de reactivo de polipropileno