Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para dos tubos de polipropileno Rota Rack™
Transfiera soluciones entre tubos de PCR de 0,2 ml y tubos de microcentrífuga de 0,5 y 1,5 ml. La gradilla Rota-Rack™ Duo Fisherbrand™ proporciona una solución sencilla para los estudios de dilución y concentración.
Marca: Fisherbrand™ HS29041A
50.04 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24162" para aplicar la oferta.
Descripción
- Gradilla giratoria para 48 tubos para PCR de 0,2 ml, 0,5 ml y 1,5 ml
- Polipropileno con ayuda de rejilla alfanumérica impresa
- 4 combinaciones posibles
- La sección azul contiene 48 tubos de microcentrífuga de 0,5 ml y 48 de 1,5 ml en el reverso
- La sección morada contiene 96 tubos de 0,2 ml en un matriz estándar y 48 tubos de 1,5 ml en el reverso
- Los pocillos cónicos suspenden los tubos de forma segura y facilitan su extracción
- Identificación alfanumérica de los pocillos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Gradilla para microtubos | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos | |
Lado azul: 48 tubos de 0,5 ml y 48 tubos de 1,5 ml en el dorso; lado morado: 96 tubos de 0,2 ml y 48 tubos de 1,5 ml en el dorso | |
None | |
No estéril | |
1 unidad | |
296 mm | |
118 mm | |
34 mm |
Estándar | |
Azul/morado | |
Polipropileno | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Yes, When Empty | |
0.2 mL PCR Tubes, 0.5 and 1.5/2.0 mL Microcentrifuge Tubes | |
296 x 118 x 34 mm | |
11.7 in. | |
4.6 in. | |
1,3 in |
Ofertas especiales
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24162Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Consumibles Promoción Mensual
Descubra ofertas mensuales exclusivas en consumibles esenciales para obtener un ahorro insuperable.Promo Code: 24222Expires: 2025-03-31
New Offer Ahorra hasta un 92%