Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos pequeña Rota Rack™
Utilice varios tamaños de microtubos de ensayo a la vez. La gradilla para tubos pequeños Fisherbrand™ Rota Rack™ tiene cuatro módulos que se pueden girar de forma independiente para adaptarse a distintos tamaños. Solo tiene que encajar cada módulo en su posición y cargarlo con tubos. Las gradillas permanecen fijas en su posición hasta que se vuelvan a girar.
Marca: Fisherbrand™ HS29040B
50.80 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24162" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice varios tamaños de tubos de ensayo pequeños, de cultivo, centrífugos o de microcentrífuga al mismo tiempo.
Simplemente gire y bloquee
- Cada módulo se puede girar de forma independiente
- Utilice diferentes tamaños de tubos de ensayo al mismo tiempo
- Encaje cada módulo en su lugar e introduzca los tubos
- La gradilla se puede transportar de forma segura y se puede esterilizar completamente en autoclave
- Las gradillas permanecen completamente orientadas hasta que se vuelven a girar
Cuatro módulos, cada uno con capacidad para cuatro tamaños
- Tubos de 6 x 15 ml
- 9 tubos de 1,5/2 ml
- 12 tubos de 0,5/0,6 ml
- 32 tubos para PCR* de 0,2 ml o 4 x 8 tiras de tubos
Cada gradilla de polipropileno resistente tiene módulos en verde, morado, azul y amarillo.
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Varios | |
Polipropileno | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Yes, When Empty | |
Para su uso con tubos pequeños | |
Pequeño | |
8.3 in. | |
100 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos (6 de 15 ml, 9 de 1,5/2,0 ml, 12 de 0,5 ml, 32 de 0,2 ml) | |
6 tubos de 15 ml, 9 tubos de 1,5 ml a 2,0 ml, 12 tubos de 0,5 ml, 32 tubos de 0,2 ml | |
None | |
No estéril | |
1 unidad | |
210 mm | |
100 mm |
Ofertas especiales
-
Fisherbrand
Grandes ofertas de Fisherbrand en los mejores productos
Obtenga hasta un 60% de descuento en productos seleccionados de FisherbrandPromo Code: 24162Expires: 2025-03-31
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30