Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR de polipropileno estériles de 96 pocillos profundos de 2000μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10267122 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Volumen total del pocillo (métrico):
1000 μl
2000 μl
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. 10267122
Marca: Eppendorf™ 0030501209
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas de PCR, libres de ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR
  • Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
  • Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
  • Alta resistencia a productos químicos
  • G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
  • LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
  • Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
  • Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
  • ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponibles opcionalmente con código de barras
  • Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Certificaciones/conformidad Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
Formato Estándar
Contenido y almacenamiento de -86 °C
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 1000 μl
Forma del pocillo U
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y preparación de muestras, cultivo de bacterias y levaduras, aislamiento de ADN y ARN con alto rendimiento
Cantidad 20/paq.