Learn More
Bel-Art™ Cuchara de polipropileno
Permanece en posición vertical cuando está lleno o vacío debido a un fondo plano. Las palas de polipropileno Bel Art™ son rígidas, fuertes y lisas, y pueden utilizarse como barcos de pesaje.
Marca: Bel-Art™ F36756-0000
34.03 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21744" para aplicar la oferta.
Descripción
- Las palas de muestreo de 60 oz y 125 oz tienen un mango largo que aumenta la distancia entre la mano y la muestra
- Estructura de resistente polipropileno esterilizable en autoclave con vapor a 121 ºC (250 ºF)
- Cumple las normativas de la FDA relativas a contacto alimentario
- Diseñado para recuperar muestras de una fuente más grande. Las capacidades y los volúmenes son estimados y no sirven para tomar pesos/volúmenes de muestra exactos. Los volúmenes indicados representan volúmenes típicos de muestras de cazos colmados.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1100 mL | |
203 mm |
Largo | |
Translúcido | |
102 mm |