Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Cuchara de polipropileno
Código de producto. 11756545 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
22 mL
250 mL
2 L
Longitud del mango (métrico):
32 mm
56 mm
122 mm
Dimensiones (L x An):
94 x 32 x 22 mm
191 x 54 x 49 mm
349 x 148 x 89 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud del mango (métrico) Dimensiones (L x An) unitSize
11756545 250 mL 56 mm 191 x 54 x 49 mm 12 PCS
11771485 22 mL 32 mm 94 x 32 x 22 mm paquete de 12
11701495 2 L 122 mm 349 x 148 x 89 mm 6 PCS
3 options
Código de producto. 11756545
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F367530000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñada para la recuperación de muestras de una fuente más grande. La cuchara de polipropileno Bel Art™ es excelente para recoger cualquier elemento desde polvo a granel hasta hielo.
  • Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
  • Fabricado en polipropileno rígido
  • Asa práctica para colgar
  • Contiene aproximadamente 2 litros (medio galón)
Las capacidades y los volúmenes son estimados y no sirven para tomar pesos/volúmenes de muestra exactos. Los volúmenes indicados representan volúmenes típicos de muestras de cazos colmados.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Tipo de producto Pala
Anchura (métrico) 49 mm
Dimensiones (L x An) 191 x 54 x 49 mm
Longitud del mango (métrico) 56 mm
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 191 mm