Learn More
BRAND™ Palas de polipropileno
Código de producto. 12055292 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Código de producto. 12055292
Marca: BRAND™ 139130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Construcción de polipropileno. Incluye una resistente asa integrada.
  • Estructura de polipropileno
  • Asa integrada
  • Blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Color Blanco
Tipo de producto Pala
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 315 mm