Learn More
BRAND™ Palas de polipropileno
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Asa integrada
- Blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Pala |
| Material | Polipropileno |
| Longitud (métrico) | 160 mm |