Learn More
Cole-Parmer™ Lámina de pantalla de polipropileno
Spectra/Mesh Screen Discs and Sheets are available in four material options to ensure chemical and application compatibility.
292.00€ - 318.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Material | Polipropileno |
Cantidad | 3Pack. |
Tipo | Lámina de pantalla |
Dimensiones (L x An) | 30 x 30cm |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11741463
|
Cole-Parmer™
06630-50 |
193 μm |
292.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11741453
|
Cole-Parmer™
06630-44 |
500 μm |
318.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 20-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Membrana Spectra/Mesh• Membrana de polipropileno
• Membrana de acero inoxidable 304
• Spectra/mesh
Especificaciones
Autoclavable | |
3Pack. | |
30 x 30cm | |
30 cm | |
30 cm |
Polipropileno | |
Lámina de pantalla | |
11.8 in. | |
11.8 in. |