missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Tapones de rosca de polipropileno
Click to view available options
Tamaño del tapón:
GL25
GL45
Color:
Amarillo
Rojo
Material del cierre:
Polipropileno
Descripción
- Esterilizable en autoclave hasta + 140 °C
- Rosca GL 45
Especificaciones
Especificaciones
Color | Amarillo |
Material | Polipropileno |
N.° por paquete | 10Pack |
Cantidad | Paquete de 10 |
Color de tornillo | Amarillo |
Material de tornillo | Polipropileno |
Color del tapón | Amarillo |
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Tipo de producto | Tapón de rosca |
Material del cierre | Polipropileno |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Witeg™ Tapones de rosca de polipropileno >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido