Learn More
Cytiva Kit de tapa de rosca de polipropileno GL45
Se utiliza asegurar recipientes. El kit de tapa de rosca de polipropileno GE Cytiva GL45 se suministra con tapa de rosca y membrana de tapón.
Marca: Cytiva 11-0004-10
Descripción
- El kit contiene 1 tapa roscada y 1 membrana de tapón
- La membrana no debe usarse cuando se trabaja con disolvente orgánico.
- Tapa: Polipropileno (PP)
- Membrana: Etilenepropilenedieno (EPDM)
Especificaciones
Tapa | |
Kit de tapa de rosca GL45 | |
1 kit |
Polipropileno, etileno propileno dieno | |
Tapa de rosca, membrana de tapón |
Título del producto
Cytiva Kit de tapa de rosca de polipropileno GL45 > Material: Polipropileno, etileno propileno dieno
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido