Learn More
Brady™ Cierre de polipropileno para conexiones de enchufe
Código de producto. 10587234
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10587234
Marca: Brady™ 065675
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Muy eficaces contra el uso no autorizado o incorrecto de equipos eléctricos. Diseñados especialmente para proteger todo tipo de enchufes eléctricos.
  • Bloqueos de equipos eléctricos
  • Bloqueos de enchufes eléctricos
  • Muy eficaces contra el uso no autorizado o incorrecto de equipos eléctricos. Diseñados especialmente para proteger todo tipo de enchufes eléctricos.
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de conexión de enchufe
Color Rojo
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad OSHA 1910.147
Descripción Dispositivos de bloqueo para conexiones de enchufe: grande
Dimensiones (Pr x An x Al) 75.95 x 177.8 x 117.1 mm
Dimensiones (L x An) 178,00 x 117,00 mm
Para utilizar con (aplicación) Lockout Tagout
Altura (imperial) 4.61 in.
Altura (métrico) 117 mm
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 7 in.
Anchura (métrico) 178 mm