Learn More
Brady™ Señales de advertencia de suelo resbaladizo de polipropileno
Código de producto. 11791995
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
500 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11791995
Marca: Brady™ 241882
Solo quedan null
Especificaciones
Alternate Part Number ECONOMY FLOOR STAND SOL GLISSANT
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Señal de advertencia de suelo resbaladizo
Altura (métrico) 500 mm
Anchura (métrico) 300 mm
Dimensiones (L x An) 500 x 300 mm
Texto mostrado Señal de peligro de suelo resbaladizo/riesgo de resbalar
Tipo de producto Señal de advertencia de suelo resbaladizo