Learn More
Cole-Parmer™ Espátula de polipropileno
Reduzca la contaminación cruzada con estas espátulas desechables de polipropileno. Las espátulas desechables de polipropileno son ideales para la transferencia, recogida y manipulación de material químico y biológico. Las espátulas cuentan con un extremo de cuchara y un extremo de espátula.
Marca: Cole-Parmer™ 06265-14
83.46 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Reduzca la contaminación cruzada con estas espátulas desechables de polipropileno. Las espátulas desechables de polipropileno son ideales para la transferencia, recogida y manipulación de materiales químicos y biológicos. Las espátulas cuentan con un extremo de cuchara y un extremo de espátula.
- Espátulas de polipropileno (PP) desechables
- Usar como espátula, varilla de agitación o espátula de caucho
- El extremo contorneado es infragmentable incluso cuando se expone a nitrógeno líquido
- Lo suficientemente flexible para caber en muchos recipientes pequeños para raspar o recoger muestras
- El núcleo hueco reduce la transferencia de calor y frío
- Puede usarse con ácidos y bases diluidos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
300 paq. | |
Extremo de cuchara, extremo de espátula | |
Sí | |
En la transferencia, recogida y manipulación de materiales químicos y biológicos, utilizado con ácidos y bases diluidos, reduce la contaminación cruzada | |
140 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Opaco | |
Espátula | |
Polipropileno |