Learn More
Cole-Parmer™ Espátula de polipropileno
Reduzca la contaminación cruzada con estas espátulas desechables de polipropileno. Las espátulas desechables de polipropileno son ideales para la transferencia, recogida y manipulación de material químico y biológico. Las espátulas cuentan con un extremo de cuchara y un extremo de espátula.
Marca:  Cole-Parmer™ 06265-12
150.33 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11989698
  • 219.00€ / paquete de 300
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Reduzca la contaminación cruzada con estas espátulas desechables de polipropileno. Las espátulas desechables de polipropileno son ideales para la transferencia, recogida y manipulación de materiales químicos y biológicos. Las espátulas cuentan con un extremo de cuchara y un extremo de espátula.
  • Espátulas de polipropileno (PP) desechables
  • Usar como espátula, varilla de agitación o espátula de caucho
  • El extremo contorneado es infragmentable incluso cuando se expone a nitrógeno líquido
  • Lo suficientemente flexible para caber en muchos recipientes pequeños para raspar o recoger muestras
  • El núcleo hueco reduce la transferencia de calor y frío
  • Puede usarse con ácidos y bases diluidos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
300 paq.
Opaco
Espátula
Polipropileno
Esterilizable en autoclave
En la transferencia, recogida y manipulación de materiales químicos y biológicos, utilizado con ácidos y bases diluidos, reduce la contaminación cruzada
222 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    26
    Hours
    19
    Minutes
    47
    Seconds
    47
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
Título del producto
Cole-Parmer™ Espátula de polipropileno > Longitud: 210mm; opaco