Learn More
BRAND™ Espátula de polipropileno
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
245 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Los extremos tienen una forma diferente. Aproximadamente 15 mm de Al
- Dimensiones: 6 mm × 245 mm (Diám. × L)
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 245 mm |
| Material | PP (polipropileno) |
| Cantidad | 10/Paq. |