Learn More
VITLAB™ Polypropylene Spray Bottle with Ethanol Imprint
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Descripción
- Transparent polypropylene spray bottle
- Spray nozzle can be regulated from the finest mist (nebulizing) to a precise liquid jet
- Range: approx. 3 to 4 meters
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 1000 mL (33.8 oz.) |
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Capacidad (imperial) | 33.8 oz. |
Color | Transparent |
Material | LDPE |
Closure Included | Yes |
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
Tipo de producto | Spray Bottle |
Chemical Label | Ethanol |
Material del cierre | LDPE |