Learn More
Vitlab™ Frascos con pulverizador de polipropileno
Utilice estos frascos para la pulverización de detergentes o desinfectantes, especialmente en zonas de difícil acceso, así como aplicaciones de cromatografía de capa fina. Los frascos pulverizadores de polipropileno VITLAB™ disponen de un inserto de pulverizador con activación de bomba de accionamiento suave y estable y boquilla de pulverización ajustable.
Marca: Vitlab™ 53510
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Frascos pulverizadores de polipropileno blanco
- La boquilla de pulverización se pueden regular desde el vapor más fino (nebulización) hasta un chorro líquido preciso
- Intervalo: aprox. de 3 a 4 metros
Especificaciones
400 ml | |
Ideal para la pulverización de detergentes o desinfectantes, especialmente en zonas de difícil acceso, así como aplicaciones de cromatografía de capa fina | |
5/pack | |
Sí | |
Frasco con pulverizador | |
Tapón de rosca |
Blanco | |
Polipropileno | |
Blanco | |
No esterilizable en autoclave | |
Polipropileno |
Para uso exclusivo en investigación