Learn More
Kartell™ Recipiente de recogida de esputos
Código de producto. 10469972
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 30 a 55 ml
Tamaño de la unidad:
500 PCS
Código de producto. 10469972
Marca: Kartell™ 0059700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con polipropileno para ofrecer una mayor resistencia química y durabilidad. Los recipientes de recogida de esputos Kartell™ son ideales para el almacenamiento, la recogida y el transporte de muestras.
  • Esterilizable en autoclave
  • Tapa a prueba de fugas
  • Ideal para el almacenamiento, la recogida y el transporte de muestras
  • Aprobado con certificado CE-IVD
Especificaciones
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) De 30 a 55 ml
Certificaciones/conformidad CE e IVD
Tamaño del tapón 57 mm
Diámetro (métrico) Boca: 52,1 mm; inferior: 45 mm
Altura (métrico) 34,1 mm
N.° por paquete 500/paq.