Learn More
SCAT Cortador capilar
Código de producto. 10180090 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10180090
Marca: SCAT 900103
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cortador capilar con hoja de repuesto
Esta cortadora está fabricada en PP, azul, con hoja de acero inoxidable.
Tekniske data
Tipo de producto Cortador capilar
Para utilizar con (equipo) HPLC-Kapillaren
Material Polipropileno
Color Azul
Descripción Cortador de tubos de corte limpio con hoja de cuchilla de repuesto
Para utilizar con (aplicación) Accesorios de PFA y PP
Incluye Hoja de repuesto
N.° por paquete 1 unidad
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.