Learn More
Buerkle™ Recipiente esterilizable de polipropileno
Cuenco de diseño especialmente estable, borde de agarre ancho, apilable, fácil eliminación de los materiales endurecidos en el cuenco.
Marca: Buerkle™ 4702-0017
4.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- Apilable
- Las sustancias solidificadas se eliminan con facilidad
- Polipropileno, blanco
- Autoclavable hasta +121°C durante 20min
- Seguro para alimentos
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1,7 L | |
Polipropileno | |
Bol de laboratorio | |
200 mm |
Plano | |
Blanco | |
Redondo | |
80 mm |