Learn More
Multiroir™ Bloque de almacenamiento modular de polipropileno
Coloque el versátil bloque de almacenamiento modular de poliestireno Multiroir™ sobre la mesa, fíjelo a la pared o suspéndalo bajo un estante. Su capacidad total compuesta por cajones de varios tamaños es de 7,2 litros.
Marca: Multiroir™ 12109
Detalles adicionales : Peso : 1.90800kg
Descripción
- Para colocarse sobre la mesa, atornillado a la pared o suspendido bajo un estante
- Cajón de poliestireno y paredes blancas de ABS
- Se suministra completo con cajones transparentes
Especificaciones
7,2 L | |
Polipropileno | |
1 unidad | |
1 unidad | |
263 mm |
Transparente | |
Rectangulares | |
Bloque de almacenamiento | |
263 x 22 x 182 mm | |
182 mm |