Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Storage Box with lid, Autoclavable
Temperature resistant from -80° up to +100°.
Marca: Fisherbrand™ 12 21 3141
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para viales de 1,5 ml, 1,8 ml, 2 ml o viales con ampolla de 2 ml
- Incluye cubierta
- Dimensiones (L × An × Al): 67 x 67 x 45 mm
- 16 cavidades
- Apilable para aprovechar el espacio de almacenamiento
Especificaciones
Transparent |