Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento de polipropileno con tapa, esterilizables en autoclave, para viales de 4 ml
Resistente a temperaturas desde -80 ° hasta +100 °.
Marca: Fisherbrand™
23.21 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09180kg
Descripción
- Para viales de 4 ml o viales Shell de 4 ml
- Rojo
- Incluye cubierta
- L x An x Al: 130 x 130 x 52mm
- 49 cavidades con codificación alfanumérica
Especificaciones
Rojo | |
Viales de 4 ml o viales con ampolla de 4 ml | |
49 | |
130 x 130 x 52 mm |
Polipropileno | |
Cubierta | |
De -80 °C a +100 °C |