Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento de polipropileno con tapa, esterilizables en autoclave, con codificación alfanumérica
Resistente a temperaturas de entre - 80° y + 100 °C.
Marca:  Fisherbrand™ 12 21 2425
18.04 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21731" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12632505
  • 26.90€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Para viales de 1,5 ml, 1,8 ml y 2 ml o viales Shell de 2 ml
  • Incluye cubierta
  • Dimensiones (L x An x Al): 130 x 130 x 45mm
  • 81 cavidades con codificación alfanumérica de los 4 márgenes, así como de las cavidades en el fondo
  • Indexado alfanumérico para facilitar la identificación de viales
  • Apilable para aprovechar el espacio de almacenamiento