Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento de polipropileno con tapa, esterilizables en autoclave, con codificación alfanumérica
Resistente a temperaturas de entre - 80° y + 100 °C.
Marca: Fisherbrand™
14.24 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13500kg
Descripción
- Para viales de 1,5 ml, 1,8 ml, 2 ml o viales con ampolla de 2 ml
- Incluye cubierta
- Dimensiones (L × An × Al): 130 x 130 x 45 mm
- 81 cavidades con codificación alfanumérica de los 4 márgenes, así como de las cavidades en el fondo
- Indexado alfanumérico para facilitar la identificación de viales
- Apilable para aprovechar el espacio de almacenamiento
Especificaciones
Azul |