Learn More
Fisherbrand™ Caja de polipropileno para almacenamiento de portaobjetos
Código de producto. p-8000244 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11791476
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene y transporte portaobjetos de forma segura con las cajas de ABS resistente. La caja para portaobjetos de polipropileno de 100 posiciones Fisherbrand™ almacena 100 portaobjetos de tamaño estándar en una caja segura con una tapa con cierre de pasador con bisagra.
  • La caja de polipropileno moldeado tiene una capacidad para 100 portaobjetos en ranuras seguras
  • La tapa con bisagra se cierra de forma segura mediante un gancho de cierre
  • Incluye hoja de inventario de portaobjetos para facilitar la identificación
  • Cajas apilables que incluyen pies para una máxima estabilidad
  • Cajas resistentes sin revestimiento
Especificaciones
Tipo Caja de almacenamiento de portaobjetos
Capacidad para portaobjetos 100
Color Blanco
El dispositivo tiene 100 (portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm y 1 x 3 pulg.)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 210 x 169 x 37 mm
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos de microscopio de 25 x 75 mm y 1 x 3 pulg.
Altura (métrico) 37 mm
Incluye Ficha de identificación de portaobjetos
Longitud (métrico) 210 mm
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 169 mm